Learn More
Cloruro de europio(III) hexahidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), malla -10, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Europium(III) chloride hexahydrate |
| Punto de fusión | 850.0°C |
| Nombre de nota | 99.9% |
| Color | Blanco |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 25 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 4.89 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.90% |
| Densidad | 4.8900g/mL |
| Mostrar más |