Learn More
Acetato de europio(III) hidrato, REacton™, 99,999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11325128 10 g 10 g
11335128 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11325128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044056.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62667-64-5 | C6H9EuO6 | 329.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62667-64-5
Fórmula molecular C6H9EuO6
Peso molecular (g/mol) 329.10
Número MDL MFCD00150115
Clave InChI LNYNHRRKSYMFHF-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo europium iii acetate hydrate 1:3:x, europium acetate hydrate, europium acetate,hydrate, europium iii acetatehydrate, c6h9euo6.h2o, europium iii acetate hydrate, reacton, europium iii acetate hydrate, reacton?, bis acetyloxy europio acetate hydrate, europium iii acetate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16212055
Nombre IUPAC ácido acético;europio;hidrato
SMILES [Eu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium (III) acetate hydrate
Forma física Masas/polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.10 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Reacton
Sensibilidad Hygroscopic