Learn More
Fluoruro de europio(II), anhidro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338898 0.5 g 0.50 g
11328898 2 g 2 g
11348898 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11338898 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041737.02
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14077-39-5 | EuF2 | 189.961 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14077-39-5
Fórmula molecular EuF2
Peso molecular (g/mol) 189.961
Número MDL MFCD01866333
Clave InChI YLDGIMHVWSTRML-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo europium ii fluoride, acmc-20akvn, europium ii fluoride, anhydrous
PubChem CID 21225127
Nombre IUPAC europio(2+);difluoruro
SMILES [F-].[F-].[Eu+2]
Especificaciones
Punto de ebullición >2400°C
Nombre del producto químico o material Europium(II) fluoride
Punto de fusión 1380°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 0.5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3288
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.96
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 6.495 g/mL