Learn More
Bromuro de europio(II), polvo cristalino blanco, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490720 5 g 5 g
11480720 1 g 1 g
11400730 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490720 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044431.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13780-48-8 | Br2Eu | 311.772 g/mol
Europium(II) bromide is used in water treatment, chemical analysis and in certain crystal growth applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13780-48-8
Fórmula molecular Br2Eu
Peso molecular (g/mol) 311.772
Número MDL MFCD01076548
Clave InChI PJVPGMOCWCUQHP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo europium dibromide, europium ii bromide, europium ii ; bromide, acmc-1bp16, europium ii bromide trace rare earth metals basis 1g
PubChem CID 53249294
Nombre IUPAC europio(2+);dibromuro
SMILES [Br-].[Br-].[Eu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium(II) bromide
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.77