Learn More
Europio para AAS 1 g/L matriz de HNO3 , Fisher chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12903155 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12903155 100 mL Frasco 100 ml
12913155 500 mL Frasco 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12903155 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B 018 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7440-53-1
Fórmula molecular Eu
Peso molecular (g/mol) 151.96
Número MDL MFCD00010992
Clave InChI OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23981
ChEBI CHEBI:32999
Nombre IUPAC europio
SMILES [Eu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L ±0.002 g/L
Tipo Solución estándar de un solo elemento de llama para espectroscopía de absorción atómica
Solvent or Matrix 2% HNO3
Cantidad 100 mL