Descripción
- Cable de alimentación con enchufe UE.
- Longitud del cable: 1,8 m
- Para usar con KL1600LED, KL2500LED, KL1500HAL y todos los controladores VisiLED.
Información de órdenes
dimForUseWithEquipment
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cable de alimentación de la UE |
| Para utilizar con (equipo) | KL 1600 LED, KL 2500 LED, KL 1500 HAL, controladores VisiLED |
| Longitud (imperial) | 5.9 ft. |
| Longitud (métrico) | 1,8 m |