Learn More
Cytiva Sistema de enfoque isoeléctrico Ettan™ IPGphor™ 3
Código de producto. 30929054 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
115/220 VCA
Código de producto. Tensión
30929054 115/220 VCA
1 options
Código de producto. 30929054 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 11003364
En stock
Equipo totalmente integrado optimizado para ofrecer un alto rendimiento, velocidad, reproducibilidad y alta capacidad de carga de proteínas.
Este instrumento está optimizado para un fácil manejo de CyDye™ proteínas marcadas y otras muestras sensibles a la luz y proporciona un control de temperatura fundamental para la reproducibilidad en experimentos DIGE (electroforesis en gel diferencial) 2-D. Se puede almacenar cualquier número de protocolos en una PC conectada que funcione Ettan IPGphor 3. Software de control y carga al instrumento instantáneamente. El aumento de las funciones de seguridad garantiza un funcionamiento seguro de alta tensión con un control total de arranque/parada desde el PC.
Unidad de enfoque isoeléctrico
  • La gran pantalla gráfica alfanumérica admite hasta cuatro líneas de texto para una programación rápida y sencilla
  • Base cerámica de óxido de aluminio, cubierta acrílica y policarbonato, platino sobre titanio hecho
  • Se pueden guardar, recuperar y editar fácilmente hasta diez protocolos (nueve pasos cada uno)
  • Control de temperatura desde 15° hasta 31 °C
  • Ejecute hasta 12 tiras de IPG (7, 11, 13, 18 o 24 cm) simultáneamente
Software de control
  • Genera informes gráficos profesionales con una gran interfaz de usuario para la programación y edición
  • Crear, guardar y editar protocolos y también hacer una pausa durante la ejecución para editar el protocolo en tiempo real
  • Controla hasta cuatro Ettan IPGphor 3 unidades IEF simultáneamente, cada una ejecutando un conjunto diferente de parámetros de ejecución
  • Permite la monitorización remota del navegador web de la unidad de control del PC
Unidad de enfoque isoeléctrico
  • Fuente de alimentación de CC de alto voltaje integrada que proporciona hasta 10 KV
  • Protección segura contra la luz durante el ciclo, compatible con proteínas marcadas con CyDye y otras tinciones sensibles a la luz
  • Programación desde el panel de control o en Ettan IPGphor 3 software de control
  • Corte automático de tensión cuando se abre la tapa de seguridad
  • Las piezas resistentes a productos químicos proporcionan estabilidad
  • Número de geles: 1 a 12
  • Requisitos eléctricos: 1000 V 50/60 Hz < 1,5 mA, < 12 vatios
  • Voltaje principal: 115 VCA/220 VCA
  • Humedad de funcionamiento: 0 a 0,7
  • Dimensiones: 9,8 x 5,5 x 18,1 in. (25 × 14 × 46 cm)
Software de control
  • Los archivos de registro almacenados de las ejecuciones anteriores pueden abrirse y visualizarse y pueden generarse informes de estado junto con informes instantáneos de la condición de la ejecución, previa solicitud
  • Microsoft Se pueden exportar archivos de registro de Excel y otros.
  • Controla la tensión, la corriente y las horas de funcionamiento en voltios
  • Las exportaciones se pueden crear, guardar, imprimir y exportar
Información de órdenes
El software de control Ettan IPGphor 3 también está disponible por sí solo (ver Cat. Núm. 45002625)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Aplicación 2D DIGE
Tipo Sistema IEF
Incluye Unidad básica, cable, software de control Ettan IPGphor 3 y CD de tutorial Ettan IPGphor 3
Temperatura de funcionamiento (imperial) de - 59 °F a 95 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 15 °C a 35 °C
Peso (métrico) 6,8 kg
Requisitos eléctricos 115/220 VAC 50/60 Hz
Tensión 115/220 VCA
Vataje < 12 W
Frecuencia 50/60 Hz