Learn More
Etilidenociclopentano, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479656 5 g 5 g
11489656 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20209.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2146-37-4 | Molecular Formula: C7H12 | Molecular Weight: 96.173 g/mol
It is used to make other organic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para fabricar otros productos químicos orgánicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2146-37-4
Fórmula molecular C7H12
Peso molecular (g/mol) 96.173
Número MDL MFCD00019319
Clave InChI VONKRKBGTZDZNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentane, ethylidene, ethyl idenecyclopentane, ethylidene-cyclopentane, cyclopentane,ethylidene, acmc-1cs2b, 1e-ethylidenecyclopentane, ethylidenecyclopentane, 90+%
PubChem CID 75068
Nombre IUPAC Etilidenociclopentano
SMILES CC=C1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylidenecyclopentane
Punto de fusión -130°C
Densidad 0.8
Punto de ebullición 112°C to 114°C
Índice de refracción 1.45
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.17
Porcentaje de pureza ≥90%