Learn More
Óxido de etileno en DMSO, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12936693 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12936693 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12936693 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P824640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.15€
    39.02€ / 1 ml
    Ahorro 6.13€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Concentración 1000 μg/ml
Cantidad 1 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene Oxide [CAS:75-21-8] 1000mg/l in Dimethylsulphoxide (P824640)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethylene oxide