Learn More
Etilenglicol, puriss. p.a., react.farmacopeaEur., ≥99,5 %, Honeywell Riedel-de Haen™
BIOPHARMA
Código de producto. 16605733
Cambiar vista
Click to view available options
30 kg
Código de producto.
16605733 30 kg
1 options
Código de producto. 16605733 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 0375030KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1023.87€
    866.03€ / 30 Kg
    Ahorro 157.84€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol
Punto de fusión -12°C
CAS 107-21-1
Color Incolora
% máx. CAS 1
Densidad 1.11 g/cm3 (20°C)
Cantidad 30 kg
Temperatura de inflamación 111°C
Fórmula molecular C2H6O2
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Sinónimo 1,2-Ethanediol
Punto de ebullición 197°C
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCO
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 62.07
Grado Farmacopea