Learn More
Etilenglicol, puriss. P.A., Reag. Ph. Eur., ≥99,5%, Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15660690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
5 litros
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15660690 250 mL Frasco de polietileno 250 ml
15640690 1 L Frasco de polietileno 1 litro
15650690 2.5 L Frasco de polietileno 2.50 litro
15670690 5 L Frasco de polietileno 5 litros
15680690 6 x 1 L Frasco de polietileno paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15660690 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 03750250ML
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Puriss. P.a., React. farmacopea europea, ≥99,5 %
  • Solstice tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Número MDL MFCD00002885
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene Glycol
pH Neutro
Punto de fusión -12 °C
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Color Incolora
Densidad 1,113 g/mL a 25 °C
Cantidad 250 mL
Límite de explosión 0.153
Temperatura de inflamación 111 °C (231,8 °F)
Punto de ignición 752 °F
Envase Frasco de polietileno
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.431
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Presión de vapor 0,08mmHg (20 °C)
Número UN UN3082
Beilstein 505945
Punto de ebullición 197 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 62,07g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,5 %
Grado Puriss. P.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ethylene glycol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethylene glycol