Learn More
Etilenglicol, puriss. P.A., Reag. Ph. Eur., ≥99,5%, Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15640690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
5 litros
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15640690 1 L Frasco de polietileno 1 litro
15660690 250 mL Frasco de polietileno 250 ml
15650690 2.5 L Frasco de polietileno 2.50 litro
15670690 5 L Frasco de polietileno 5 litros
15680690 6 x 1 L Frasco de polietileno paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15640690 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 037501L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    18.52€ / 1 litros
    Ahorro 100.48€
    84% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Puriss. P.a., React. farmacopea europea, ≥99,5 %
  • Solstice tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Número MDL MFCD00002885
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene Glycol
pH Neutro
Punto de fusión -12 °C
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Color Incolora
Densidad 1,113 g/mL a 25 °C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.153
Temperatura de inflamación 111 °C (231,8 °F)
Punto de ignición 752 °F
Envase Frasco de polietileno
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.431
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Presión de vapor 0,08mmHg (20 °C)
Número UN UN3082
Beilstein 505945
Punto de ebullición 197 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 62,07g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,5 %
Grado Puriss. P.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ethylene glycol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethylene glycol