Learn More
Etilbenceno, puriss. p.a., ≥99,0% (GC), Solstice
Código de producto. 15650660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15650660 250 mL 250 ml
15640660 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15650660 Proveedor Fluka N.º de proveedor 03080250ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.00€
    44.85€ / 250 ml
    Ahorro 4.15€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
CAS 100-41-4
Fórmula molecular C8H10
Peso molecular (g/mol) 106.168
Número MDL MFCD00011647
Clave InChI YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
Nombre IUPAC etilbenceno
SMILES CCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylbenzene
Densidad 0,867 g/mL a 25 °C
Temperatura de inflamación 15 °C (59 °F)
Fórmula lineal C6H5C2H5
Cantidad 250 mL
Número UN UN1175
Beilstein 1901871
Formula Weight (peso de la fórmula) 106,17g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,0% (GC)
Grado Puriss. P.a.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylbenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethylbenzene