Learn More
Etilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357635 2500 mL 2.50 litro
11337635 100 mL 100 ml
11347635 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11357635 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05908.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.53€
    70.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 14.88€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-41-4 | C8H10 | 106.168 g/mol
Ethylbenzene is used as a solvent for rubber adhesives, varnishes, resins, paints and coatings. It acts as an intermediate in the preparation of styrene. It is also used as a fuel additive. It is added to gasoline as an anti-knock agent, thereby reducing engine knocking and increase the octane rating. In addition to this, it is used in natural gas recovery process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etilbenceno se utiliza como disolvente para adhesivos de caucho, barnices, resinas, pinturas y revestimientos. Actúa como intermedio en la preparación del estireno. También se utiliza como aditivo de combustible. Se añade a la gasolina como agente antidetonante para reducir la detonación del motor y aumentar el octanaje. Además, se usa en el proceso de recuperación de gas natural.
Solubilidad
Miscible con alcohol, alcohol etílico, benceno, éter etílico, tetracloruro de carbono, disolventes orgánicos, dióxido de azufre y éter. Ligeramente miscible con cloroformo. No miscible con agua y amoníaco.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-41-4
Fórmula molecular C8H10
Peso molecular (g/mol) 106.168
Número MDL MFCD00011647
Clave InChI YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
Nombre IUPAC etilbenceno
SMILES CCC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethylbenzene
Punto de fusión -95°C
Densidad 0.867
Punto de ebullición 135°C to 136°C
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Olor Petrol-like
Índice de refracción 1.495
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1175
Beilstein 1901871
Índice Merck 14,3765
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ethylalcohol,benzene,ethyl ether,carbon tetrachloride,organic solvents,sulfur dioxide and ether. Slightly miscible with chloroform. Immiscible with water and ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylbenzene
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylbenzene