Learn More
Ethylbenzene, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15637840 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Glass bottle
Unit Size:
2.50 litro
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
15637840 2.5 L Glass bottle 2.50 litro
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15637840 Supplier Honeywell Research Chemicals Supplier No. E125082.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethylbenzene
CAS 100-41-4
Punto de fusión -95°C
Color Incolora
Densidad 0.867g/mL at 25°C
Punto de ebullición 135°C to 137°C
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Olor Characteristic
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H10
Fórmula lineal C6H5C2H5
Número MDL MFCD00011647
Cantidad 2.5 L
Número UN UN1175
Beilstein 1901871
Sinónimo phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
Clave InChI YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC etilbenceno
Peso molecular (g/mol) 106.168
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17g/mol
Porcentaje de pureza 0.99