Learn More
Etilbenceno, 99,8 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10687642 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 litro
2.50 LT
25 LT
25 ML
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10687642 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10448472 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
15871022 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10589420 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10339444 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10687642 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 118080250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.90€
    21.90€ / 25 ml
    Ahorro 2.00€
    8% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 100-41-4 | C8H10 | 106.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-41-4
Número MDL MFCD00011647
Clave InChI YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
Nombre IUPAC etilbenceno
SMILES CCC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethylbenzene
Nombre de nota 99.8%
Punto de fusión -95.0°C
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 136.0°C
Temperatura de inflamación 22°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H10
Fórmula lineal C6H5C2H5
Índice de refracción 1.4940 to 1.4970
Cantidad 25 mL
Beilstein 05, II, 274
Índice Merck 15, 3820
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, carbon tetrachloride,, ether and sulfur dioxide, slightly soluble in chloroform, insoluble in ammonia
Peso molecular (g/mol) 106.17
Viscosidad 0.63 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Pure
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylbenzene
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.