Learn More
Etilbenceno, 99,8 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10339444 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
25 LT
25 ML
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Envase unitSize
10339444 25 L Bidón de metal 25 LT
10687642 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10448472 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
15871022 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10589420 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10339444 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118080251
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 100-41-4 | C8H10 | 106.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-41-4
Número MDL MFCD00011647
Clave InChI YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
Nombre IUPAC etilbenceno
SMILES CCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Ethylbenzene
Nombre de nota 99.8%
Punto de fusión -95.0°C
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 136.0°C
Temperatura de inflamación 22°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7% min. (GC)
Envase Bidón de metal
Fórmula molecular C8H10
Fórmula lineal C6H5C2H5
Índice de refracción 1.4940 to 1.4970
Cantidad 25 L
Beilstein 05, II, 274
Índice Merck 15, 3820
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, carbon tetrachloride,, ether and sulfur dioxide, slightly soluble in chloroform, insoluble in ammonia
Peso molecular (g/mol) 106.17
Viscosidad 0.63 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Pure
Forma física Líquido
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylbenzene
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Faresætning
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Sikkerhedssætning
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.