Learn More
Fenilacetato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10205440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10205440 250 g 250 g
10150022 5 g 5 g
10356790 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10205440 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148432500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 101-97-3 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-97-3
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.20
Clave InChI DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-fenilacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl phenylacetate
Punto de fusión -29.0°C
Densidad 1.0300 g/mL
Punto de ebullición 226.0°C
Temperatura de inflamación 102°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4970 to 1.4990
Cantidad 250 g
Beilstein 09, 434
Índice Merck 15, 3893
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: very soluble in ethanol and diethyl ether, soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Ethyl phenylacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2