Learn More
Bencilato de etilo, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408933 10 g 10 g
11418933 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11408933 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11073.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 52182-15-7 | C16H16O3 | 256.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52182-15-7
Fórmula molecular C16H16O3
Peso molecular (g/mol) 256.30
Número MDL MFCD00016850
Clave InChI AIPVNQQMYPWQSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl benzilate, benzilic acid ethyl ester, ethyl diphenylglycolate, ethylbenzilate, ethyl benzillate, benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-, ethyl ester, benzilsaureethylester, acmc-209ky4, ethyl hydroxy diphenyl acetate #, diphenylglycolic acid ethyl ester
PubChem CID 96261
Nombre IUPAC ethyl 2-hydroxy-2,2-diphenylacetate
SMILES CCOC(=O)C(O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl benzilate
Punto de fusión 28°C to 31°C
Punto de ebullición 192°C to 194°C (12 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 991958
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.3
Porcentaje de pureza ≥97%