Learn More
Acetato de etilo, puriss., Honeywell
BIOPHARMA
Código de producto. 15602910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
35 kg
180 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de aluminio
Frasco de plástico
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
180 Kg
2.50 litro
35 Kg
5 litros
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15602910 2.5 L Frasco de plástico 2.50 litro
15692900 1 L Glass Bottle 1 litro
15682900 1 L Frasco de plástico 1 litro
15642910 5 L Frasco de aluminio 5 litros
15612910 35 kg Lata de acero inoxidable 35 Kg
15672900 180 kg Bidón de metal 180 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15602910 Proveedor Fluka N.º de proveedor 272272.5L
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00009171
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nombre IUPAC etil acetato
SMILES CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Acetate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Densidad 0.898 to 0.902g/mL at 20°C, 0.894 to 0.898g/mL at 25°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 2.2 to 11.5% (38°F)
Temperatura de inflamación −3°C (26.6°F)
Punto de ignición 801°F
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3COOC2H5
Presión de vapor 73mmHg (20°C)
Número UN 1173
Beilstein 506104
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Grado puriss.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.