Learn More
4-Dimetilaminobenzoato de etilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10529600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10529600 5 g Frasco de vidrio 5 g
10417690 100 g Frasco de plástico 100 g
10793465 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10529600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118400050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10287-53-3 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10287-53-3
Número MDL MFCD00009115
Clave InChI FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-dimethylamino benzoate, parbenate, benzoic acid, 4-dimethylamino-, ethyl ester, kayacure epa, ethyl-p-dimethylaminobenzoate, ethyl-4-dimethylaminobenzoate, n,n-dimethylbenzocaine, speedcure edb, ethyl p-dimethylaminobenzoate, unii-829s8d3y0x
PubChem CID 25127
ChEBI CHEBI:52073
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)benzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
Punto de fusión 62°C to 65°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H15NO2
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4CO2C2H5
Cantidad 5 g
Beilstein 14, I, 571
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: >50g/100 mL acetone (20 c),18g/100mL ethanol (20 c),2g/100mL mineral oil (20 c)
Peso molecular (g/mol) 193.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.