Learn More
3-Dimetilaminopropionato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361317 25 g 25 g
11351317 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01542.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20120-21-2 | C7H15NO2 | 145.20 g/mol
Ethyl 3-dimethylaminopropionate is used in the preparation of [3-(dimethylamino)propionyl]guanidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-dimetilaminopropionato de etilo se utiliza en la preparación de [3-(dimetilamino)propionil]guanidina.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20120-21-2
Fórmula molecular C7H15NO2
Peso molecular (g/mol) 145.20
Número MDL MFCD00015166
Clave InChI IZMJWGJGVGRWBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-dimethylamino propanoate, ethyl 3-dimethylaminopropionate, ethyl 3-dimethylamino propionate, n,n-dimethyl-beta-alanine ethyl ester, ethyl 3-n,n-dimethylamino propionate, ethyl n,n-dimethyl-beta-alaninate, ethyl beta-dimethylamino propionate, beta-alanine, n,n-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 3-dimethyl-aminopropionate, ethyl-3-n,n-dimethylamino propionate
PubChem CID 88372
Nombre IUPAC 3-(dimetilamino)propanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-dimethylaminopropionate
Densidad 0.915
Punto de ebullición 56°C to 57°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.419
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1702477
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.2
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 3-dimethylaminopropionate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 3-dimethylaminopropionate