Learn More
3-Dimetilaminopropionato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ethyl 3-dimethylaminopropionate is used in the preparation of [3-(dimethylamino)propionyl]guanidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 3-dimetilaminopropionato de etilo se utiliza en la preparación de [3-(dimetilamino)propionil]guanidina.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-dimethylaminopropionate |
| Punto de ebullición | 56°C to 57°C (12 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 58°C (136°F) |
| Olor | Amine-like |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1702477 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.2 |
| Porcentaje de pureza | 97% |