Learn More
3-(4-Fluorofenil)-5-metilisoxazol-4-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15408205
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408205 500 mg 500 miligramos
15498195 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408205 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32793.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 954230-39-8
Fórmula molecular C13H12FNO3
Peso molecular (g/mol) 249.24
Número MDL MFCD09756447
Clave InChI QQZTUBJEZZHCKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylate, 3-4-fluoro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid ethylester, ethyl 3-4-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylate, 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-, ethyl
PubChem CID 22309061
Nombre IUPAC 3-(4-fluorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)ON=C1C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Punto de fusión 58°C to 59°C
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.24
Porcentaje de pureza 97%