missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éter de 2-pentinilo de etilo, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11485740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11485740 25 g 25 g
11475740 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11485740 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25960.14

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 20635-10-3
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.17
Número MDL MFCD00048702
Clave InChI CZJRAKLNHAXUMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-pentynyl ether, 1-ethoxy-2-pentyne
PubChem CID 15266968
Nombre IUPAC 1-etoxipent-2-ino
SMILES CCOCC#CCC

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ethyl 2-pentynyl ether
Densidad 0.864
Punto de ebullición 63°C to 65°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Fórmula lineal CH3CH2C≡CCH2OCH2CH3
Cantidad 25 g
Número UN UN3271
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.