accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OH3C

CAS RN 20635-10-3

IUPAC Nombre: 1-ethoxypent-2-yne
Sinónimos: 1-ethoxypent-2-yne
Peso molecular (g/mol): 112.17
Fórmula molecular: C7H12O
InChi Key: CZJRAKLNHAXUMW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOCC#CCC
Punto de ebullición 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados