Learn More
2-Fluorofenilacetato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11335649 5 g 5 g
11345649 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19999.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 584-74-7 | Molecular Formula: C10H11FO2 | Molecular Weight: 182.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-74-7
Fórmula molecular C10H11FO2
Peso molecular (g/mol) 182.194
Número MDL MFCD04039343
Clave InChI OFWMNCYZASDVSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-2-fluorophenyl acetate, ethyl 2-fluorophenylacetate, ethyl 2-fluorophenyl acetate, 2-fluorophenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 2-fluoro-, ethyl ester, acmc-209uz7, ethyl 2-fluorobenzeneacetate
PubChem CID 7578179
Nombre IUPAC 2-(2-fluorofenil)acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-fluorophenylacetate
Densidad 1.101
Punto de ebullición 235°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.482
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.2
Porcentaje de pureza 99%