Learn More
Etanol (sin impuestos), Puriss., absoluto, ventas fuera de Alemania, ≥ 99,8% (GC), solo para titulares de licencia, Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Código de producto. 15672470
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
5 litros
paquete de 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15672470 2.5 L Frasco de polietileno 2.50 litro
15662470 1 L Frasco de polietileno 1 litro
15612480 5 L Frasco de polietileno 5 litros
15692470 4 x 2.5 L Frasco de polietileno paquete de 4
15602480 4 x 5 L Frasco de polietileno paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15672470 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 241032.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS 64-17-5
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 46.069
Número MDL MFCD00003568
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanol (Untaxed)
Punto de fusión -114°C (literature)
Nombre de nota Puriss., absolute, sales not in Germany, ≥99.8% (GC), for license holders only
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de polietileno
Fórmula lineal CH3CH2OH
Número UN UN1170
Beilstein 1718733
Punto de ebullición 78°C to 79°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 46
Porcentaje de pureza >99.8%
Grado puriss.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.