Learn More
Solución de etanol (sin gravar), analizada según Ph.Helv., 70 % (v/v) en H2O, solo para titulares de licencias, Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15650630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
25 L
Envase:
Frasco de polietileno
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15650630 25 L Lata de acero inoxidable 25 litros
15630630 1 L Frasco de polietileno 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15650630 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 0287725L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00€
    535.42€ / 25 litros
    Ahorro 129.58€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Fórmula molecular C2H6O
Número MDL MFCD00003568
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanol solution (Untaxed)
Nombre de nota Evaluado según Ph.Helv., 70 % (v/v) en H2O, solo para titulares de licencia
% mín. CAS ≥70.0000%, ≥30.0000%
% máx. CAS <90.0000%, <50.0000%
Densidad 0.886 g/cm3
Cantidad 25 L
Temperatura de inflamación 22 °C
Envase Lata de acero inoxidable
Fórmula lineal CH3CH2OH
Número UN UN1170
Beilstein 1718733
Punto de ebullición 77 °C
Peso molecular (g/mol) 46.07