Learn More
Solución de etanol (sin impuestos), probada según Ph.Helv., 70 % (v/v) en H2O , sólo para titulares de licencias, Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Código de producto. 15630630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
25 L
Envase:
Frasco de polietileno
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15630630 1 L Frasco de polietileno 1 litro
15650630 25 L Lata de acero inoxidable 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15630630 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 028771L
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Fórmula molecular C2H6O
Número MDL MFCD00003568
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanol solution (Untaxed)
Nombre de nota Tested according to Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O, for license holders only
% mín. CAS ≥70.0000%, ≥30.0000%
% máx. CAS <90.0000%, <50.0000%
Densidad 0.886 g/cm3
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 22°C
Envase Frasco de polietileno
Fórmula lineal CH3CH2OH
Número UN UN1170
Beilstein 1718733
Punto de ebullición 77°C
Peso molecular (g/mol) 46.069
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol