Learn More
Etanol (no gravada), Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la BP, Ph. Eur., 96% (v/v), sólo para titulares de licencias, Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Código de producto. 15632490
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
5 litros
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15632490 2.5 L Frasco de plástico 2.50 litro
15672490 5 L Frasco de polietileno 5 litros
15652490 4 x 2.5 L Frasco de plástico paquete de 4
15662490 4 x 5 L Frasco de polietileno paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15632490 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 241062.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS 64-17-5
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 46.069
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanol
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Densidad 0.789g/mL at 25°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 19% (60°F)
Temperatura de inflamación 14°C (57.2°F)
Punto de ignición 683°F
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3CH2OH
Presión de vapor 44.6mmHg (20°C)
Número MDL MFCD00003568
Número UN UN1170
Beilstein 1718733
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.07g/mol
Porcentaje de pureza 96% (v/v)
Grado puriss.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.