Learn More
Cytiva Kit de tubos de ETFE
Código de producto. 12415720 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Para ÄKTA Avant 25
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Para utilizar con unitSize
12415720 Para ÄKTA Avant 25 1 set
1 options
Código de producto. 12415720 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28980995
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de salida
Tubo de salida para ÅKTA Avant 25.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tubos
Diámetro exterior (métrico) 1,5 mm
Diámetro interior (métrico) 1 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Para utilizar con Para ÄKTA Avant 25
Material ETFE