Learn More
Cytiva Tubos de ETFE
Código de producto. 12534507 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
2 m
Tamaño de la unidad:
2 metros
Código de producto. Longitud global (métrico) unitSize
12534507 2 m 2 metros
1 options
Código de producto. 12534507 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18112136
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Tubos
Descripción Tubos de ETFE, 2 m, DI 0,25 mm, DO 1/16 pulg
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Diámetro exterior (imperial) 1,58 mm
Longitud global (métrico) 2 m
Material ETFE