Learn More
ESX1 Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals™
Código de producto. 30604863 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30604863 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30604863 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346547IR
Rabbit Polyclonal Antibody
ESX1 Polyclonal antibody specifically detects ESX1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ESX1
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ESX homeobox 1, ESX1LESX1R, ESX1-related protein, ESXR1homeobox protein ESX1, Extraembryonic, spermatogenesis, homeobox 1, extraembryonic, spermatogenesis, homeobox 1 homolog, extraembryonic, spermatogenesis, homeobox 1 homolog (mouse)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ESX homeobox 1. (Uniprot# Q8N693)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80712
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG