Learn More
ESX1 Antibody [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™
Código de producto. 30606476 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30606476 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30606476 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346547AF350
Rabbit Polyclonal Antibody
ESX1 Polyclonal antibody specifically detects ESX1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ESX1
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ESX homeobox 1, ESX1LESX1R, ESX1-related protein, ESXR1homeobox protein ESX1, Extraembryonic, spermatogenesis, homeobox 1, extraembryonic, spermatogenesis, homeobox 1 homolog, extraembryonic, spermatogenesis, homeobox 1 homolog (mouse)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ESX homeobox 1. (Uniprot# Q8N693)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80712
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG