missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ESRP2 Antibody (22C5.H7.A6), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18469290 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18469290 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18469290 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP177972PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ESRP2 Monoclonal antibody specifically detects ESRP2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ESRP2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 22C5.H7.A6
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen epithelial splicing regulatory protein 2, FLJ21918, FLJ22248, RBM35BRNA-binding protein 35B, RNA binding motif protein 35A, RNA binding motif protein 35B, RNA-binding motif protein 35B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ESRP2 Antibody (22C5.H7.A6) is produced by repeated immunizations of full length recombinant mouse Esrp-2 fusion protein. (Uniprot: Q8K0G8)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80004
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.