Learn More
R&D Systems™ Esophageal Tissue Slides (Quamous Cell Carcinoma)- Paraffin
Código de producto. 18146022 Tienda Bio Techne Productos
Modifier l'affichage
Click to view available options
Especie:
Humano
Conditionnement:
paquete de 5
Code produit Especie Conditionnement
18146022 Humano paquete de 5
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18146022 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP230240
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Reactividad cruzada Human
Tipo Esophageal Tissue Slides (Quamous Cell Carcinoma)
Estado normativo This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Especie Humano
Condición del tejido Quamous Cell Carcinoma
Línea de productos Novus
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.