missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ESF1 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 30024883 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30024883 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30024883 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP171920APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ESF1 Polyclonal antibody specifically detects ESF1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ESF1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation
Formulación PBS
Alias de gen ABT1-associated protein, ABTAP, bA526K24.1, C20orf6, chromosome 20 open reading frame 6, ESF1 homolog, ESF1, nucleolar pre-rRNA processing protein, homolog (S. cerevisiae), FLJ20368
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 801 and 851 of human ABT1-Associated Protein using the numbering given in entry NP_057733.2 (GeneID 51575).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51575
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.