Learn More
Leica Microsystems ES2 Stereo Microscope
Código de producto. 11970858
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
255 x 181 x 37 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11970858 255 x 181 x 37 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11970858
Marca: Leica Microsystems 10447202
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Maintenance-free, ruggedly designed, high-eyepoint microscope for the school environment. Leica Microsystems™ Designed ES2 Stereo Microscope is easy to use, durable, and features high optical and illumination quality.
  • Two-step stereomicroscope.
  • Integrated 10x high eyepoint
  • Eyepiece angle of 60° for comfort.
  • Working distance: 100mm.
  • Integrated universal power supply from 100 to 240V.
  • Carrying handle.
  • Focusing drive.
  • Integrated LED incident light illumination.
  • Integrated LED transmitted illumination.
  • Switch for incident / transmitted light.
  • Clearance (max.) 100mm.
Especificaciones
Potencia de aumento 10X, 30X
Campo de visión 20
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 255 x 181 x 37 mm
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz
Modelo ES2
Eyepiece Binocular, High Eyepoint