Learn More
MP Biomedicals™ ES 7X™ -Solución de limpieza PF
Código de producto. 10019520 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (imperial):
1 gal
1.32
4 x 3,79 l (1 galón)
5 gal
55 gal
Tamaño de la unidad:
10 litros
18.92 litro
208.19 litro
cada uno
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 55
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (imperial) Tamaño de la unidad
10019520 1.32 10 litros
11409585 4 x 3,79 l (1 galón) paquete de 4
11419585 5 gal paquete de 5
17104185 5 gal 18.92 litro
11499575 1 gal cada uno
11429585 55 gal paquete de 55
17114185 55 gal 208.19 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10019520 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 097667121
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
ES 7X™ -PF Cleaning Solution es un detergente sin fosfatos, desarrollado específicamente para la limpieza segura y eficaz de instrumentos y cristalería de laboratorio.
  • Seguro y eficaz
  • Soluble en agua a cualquier concentración
  • Se drena de la cristalería en segundos
  • Contiene potentes reactivos de secuestro
  • Ideal para el material de cultivo celular y el material de laboratorio general
  • Limpia tanto el vidrio como el material de laboratorio de plástico
Specifications
Tipo de producto Solución de limpieza sin fosfatos
Cantidad 2 paq.
Volumen (imperial) 1.32
Volumen (métrico) 5 L
compliance-icons
Product Identifier
  • ES-7X Cleaning Solution
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol