Learn More
Ertugliflozin, TRC
Código de producto. 30136732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136732 25 mg 25 miligramos
30011866 5 mg 5 miligramos
30005673 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136732 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE63509025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1210344-57-2
Fórmula molecular C22H25ClO7
Peso molecular (g/mol) 436.88
Sinónimo 1,6-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-5-C-(hydroxymethyl)-beta-L-idopyranose, MK 8835, PF 04971729, PF 04971729-00, Steglatro
SMILES CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@]34OC[C@](CO)(O3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ertugliflozin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25ClO7/c1-2-28-16-6-3-13(4-7-16)9-14-10-15(5-8-17(14)23)22-20(27)18(25)19(26)21(11-24,30-22)12-29-22/h3-8,10,18-20,24-27H,2,9,11-12H2,1H3/t18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.1289