Learn More
ERR gamma/NR3B3 Antibody Pair, Novus Biologicals™
Código de producto. 18395077 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18395077 1 Set 1 set
1 options
Código de producto. 18395077 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00002104PW2
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Antibody Pair
ERR gamma/NR3B3 Polyclonal antibody specifically detects ERR gamma/NR3B3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ERR gamma/NR3B3
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación 1x PBS, pH 7.4
Alias de gen DKFZp781L1617, ERR gamma-2, ERR3, ERRG2, ERRgamma, Estrogen receptor-related protein 3, estrogen-related receptor gamma, FLJ16023, KIAA0832, NR3B3, Nuclear receptor subfamily 3 group B member 3
Cantidad 1 Set
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2104
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.