missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERp72 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498550 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498550 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498550 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP184794
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ERp72 Polyclonal antibody specifically detects ERp72 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ERp72
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen Endoplasmic reticulum resident protein 70, Endoplasmic reticulum resident protein 72, ER protein 70, ERp70, ERP70ER protein 72, ERp72, ERp-72, ERP72EC 5.3.4.1, intestinal-related), protein disulfide isomerase family A, member 4, protein disulfide isomerase related protein (calcium-binding protein, protein disulfide isomerase-associated 4, protein disulfide-isomerase A4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: AKRFDVSGYPTLKIFRKGRPYDYNGPREKYGIVDYMIEQSGPPSKEILTLKQVQEFLKDGDDVIIIGVFKGESDPAYQQYQDAANNLREDYKFHHTFSTEIAKFLKVSQGQLVVMQPEKFQSKYEPRS
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Membrane Trafficking and Chaperones, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9601
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.