missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERK4/MAPK4 Antibody (355810) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30632767 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30632767 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30632767 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3914MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

ERK4/MAPK4 Monoclonal antibody specifically detects ERK4/MAPK4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ERK4/MAPK4
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 355810
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.24, ERK3, Erk3-related, Erk4, ERK-4, Extracellular signal-regulated kinase 4, MAP kinase 4, MAP kinase isoform p63, MAPK 4, mitogen-activated protein kinase 4, p63MAPK, PRKM4p63-MAPK
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human ERK4, Met1-Ala126, Accession # P31152
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5596
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.