missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERK2 Antibody [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30606808 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30606808 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30606808 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF12301JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

ERK2 Polyclonal antibody specifically detects ERK2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ERK2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Gene Knock-Out
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.24, ERK, ERK-2, ERK2MAP kinase isoform p42, ERT1, Extracellular signal-regulated kinase 2, MAP kinase 1, MAP kinase 2, MAPK 1, MAPK2, mitogen-activated protein kinase 1, Mitogen-activated protein kinase 2, p38, p40, p41, p41mapk, p42-MAPK, P42MAPK, PRKM1MAPK 2, PRKM2, protein tyrosine kinase ERK2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human ERK2, Met1-Ser360, Accession # P28482
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Diabetes Research, Hypoxia, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5594
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.