missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ERK1/2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30066959 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30066959 50 μg 50 microgramos
30067008 250 μg 250 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30066959

Marca: Novus Biologicals™ NBP33098550ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

ERK1/2 Polyclonal antibody specifically detects ERK1/2 in Mouse,Rat samples. It is validated for Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ERK1/2
Aplicaciones Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunoprecipitation : 1-10 μg/mL
Formulación Phosphate buffered saline
Alias de gen EC 2.7.11, ERK-1, ERK1p44-MAPK, ERT2, Extracellular signal-regulated kinase 1, extracellular signal-related kinase 1, HS44KDAP, HUMKER1A, Insulin-stimulated MAP2 kinase, MAP kinase 1, MAP kinase 3, MAP kinase isoform p44, MAPK 1, MAPK 3, MGC20180, Microtubule-associated protein 2 kinase, Mitogen-activated protein kinase 1, mitogen-activated protein kinase 3, p44erk1, p44-ERK1, p44mapk, PRKM3EC 2.7.11.24
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Full length ERK1/2
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Angiogenesis, Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Caspases, Cell Cycle and Replication, Diabetes Research, Hypoxia, MAP Kinase Signaling, mTOR Pathway, Neurodegeneration, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5595
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.