missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERGIC1 Antibody [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 30608650 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30608650 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30608650 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346556AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ERGIC1 Polyclonal antibody specifically detects ERGIC1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ERGIC1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment (ERGIC) 1, endoplasmic reticulum-Golgi intermediate compartment protein 1, ERGIC-32FLJ39864, ERGIC32MGC14345, ER-Golgi intermediate compartment 32 kDa protein, KIAA1181endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment 32 kDa protein, NET24
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment(ERGIC) 1. (Uniprot# Q969X5)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57222
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.