Descripción
ERF Polyclonal specifically detects ERF in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ERF |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml |
| Formulación | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | Ets2 repressor factorPE-2PE2ETS domain-containing transcription factor ERF |
| Símbolos de los genes | ERF |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:KPEPGEAPGASQCMPLKLRFKRRWSEDCRLEGGGGPAGGFEDEGEDKKVRG |
| Mostrar más |
For Research Use Only