missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERCC6L Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals™

Código de producto. 30604500 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30604500 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30604500 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346557IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ERCC6L Polyclonal antibody specifically detects ERCC6L in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ERCC6L
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ATP-dependent helicase ERCC6-like, DNA excision repair protein ERCC-6-like, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementationgroup 6-like, excision repair protein ERCC6-like, FLJ20105, MGC131695, PICHexcision repair cross-complementing rodent repair deficiency complementationgroup 6 - like, PLK1-interacting checkpoint helicase, SNF2/RAD54 family protein, Tumor antigen BJ-HCC-15
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 6-like. (Uniprot# Q2NKX8)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54821
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.