Learn More
Varilla de erbio, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
10 mm
25 mm
50 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313818 10 mm 10 mm
11303818 25 mm 25 mm
11393808 50 mm 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11313818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040287.HF
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Forma: Aprox. 0,29g/mm, varilla de fundición, diámetro aproximado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-52-0
Fórmula molecular Er
Peso molecular (g/mol) 167.26
Número MDL MFCD00010987
Clave InChI UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
Nombre IUPAC erbio
SMILES [Er]
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Erbium
Color Plata a gris
Forma física ≈0,29g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado
Cantidad 10 mm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis excluding Ta)
Olor Odorless
Aspecto Silver Gray rod
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.